Tisk…
4-sec-Butylphenylboronic acid
APOSOR3941-1GEA 4370 CZK
APOSOR3941-1G APOSOR3941-10G APOSOR3941-5G
4-sec-Butylphenylboronic acid
4-sec-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179456
CAS číslo: 850568-56-8