Tisk…
3-Acetylbenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR40003-1GEA 12900 CZK
APOSOR40003-1G
3-Acetylbenzophenone
3-Acetylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,2546 g/mol
Bod varu: 80…85 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662280
CAS číslo: 66067-44-5