Tisk…
Methyl-4-bromosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR400066-5GEA 665 CZK
APOSOR400066-5G APOSOR400066-25G APOSOR400066-1G
Methyl-4-bromosalicylate
Methyl-4-bromosalicylate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,0434 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780736
CAS číslo: 22717-56-2