Tisk…
2-Phenylethylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4006-5GEA 1170 CZK
APOSOR4006-5G APOSOR4006-1G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631226
CAS číslo: 34420-17-2