2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR401003-5GEA
9960
CZK
APOSOR401003-5G
APOSOR401003-25G
APOSOR401003-1G
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,5700 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236804 CAS číslo: 58755-57-0 |