Tisk…
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR40274-5GEA 1580 CZK
APOSOR40274-5G APOSOR40274-1G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆IN
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797817
CAS číslo: 42872-79-7