Tisk…
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR40455-25GEA 1740 CZK
APOSOR40455-25G APOSOR40455-100G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039316
CAS číslo: 6937-03-7