Tisk…
3-Ethynylthiophene 96%
APOSOR40642-5GEA 0 CZK
APOSOR40642-5G
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Bod varu: 152…153 °C
Hustota: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46,1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039973
CAS číslo: 67237-53-0