Tisk…
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR40654-100GEA 8010 CZK
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Bod tání: 29…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031772
CAS číslo: 99548-54-6