Tisk…
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR4109-5GEA 26590 CZK
APOSOR4109-5G APOSOR4109-1G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Vzorec: C₁₂H₁₆BNO₅
MW: 265,07
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115701
CAS číslo: 850567-28-1