Tisk…
3-(4-Cyanophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Varování
APOSOR4115-1GEA 4500 CZK
APOSOR4115-1G APOSOR4115-5G
3-(4-Cyanophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(4-Cyanophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁BN₂O₃
MW: 266,0600 g/mol
Bod tání: 232…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659886
CAS číslo: 850567-36-1