5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
|
Varování
|
APOSOR4117-1GEA
417
CZK
APOSOR4117-250MG
APOSOR4117-1G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ MW: 179,9700 g/mol Bod tání: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319044 CAS číslo: 127972-02-5 |