Tisk…
1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4140-1GEA 500 CZK
APOSOR4140-1G
1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
1-(Ethylsulphonyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O₂S
MW: 178,25 g/mol
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093528
CAS číslo: 62937-96-6