(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR42023-25GEA
2070
CZK
APOSOR42023-25G
APOSOR42023-100G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₇N₃ MW: 157,18 g/mol Bod tání: 200…205 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005601 CAS číslo: 4414-88-4 |