4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
|
Varování
|
APOSOR4241-1GEA
13890
CZK
APOSOR4241-1G
APOSOR4241-500MG
APOSOR4241-250MG
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₃BO₂ MW: 139,99 g/mol Bod tání: 162…166 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD06659857 CAS číslo: 850567-92-9 |