Tisk…
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
Varování
APOSOR4244-1GEA 9960 CZK
APOSOR4244-1G
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03412109
CAS číslo: 136805-54-4