Tisk…
4-Iodo-o-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR43624-5GEA 6850 CZK
APOSOR43624-5G APOSOR43624-1G
4-Iodo-o-anisidine
4-Iodo-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈INO
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044438
CAS číslo: 338454-80-1