Tisk…
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole, technická kvalita
Nebezpečí
APOSOR4409-250MGEA 830 CZK
APOSOR4409-250MG APOSOR4409-5G APOSOR4409-1G
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole, technická kvalita
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
Vzorec: C₁₆H₃₂N₂Sn
MW: 371,15 g/mol
Bod varu: 160…164 °C/2mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319031
CAS číslo: 147716-03-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III