3-Carboxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR4442-5GEA
417
CZK
APOSOR4442-5G
APOSOR4442-25G
APOSOR4442-100G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Bod tání: 240…247 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036833 CAS číslo: 25487-66-5 |