8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR450078-1GEA
2070
CZK
APOSOR450078-1G
APOSOR450078-25G
APOSOR450078-5G
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₈H₆BrN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11504901 CAS číslo: 1072944-59-2 |