Tisk…
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR451315-100GEA 16080 CZK
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G APOSOR451315-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Vzorec: C₇H₇ClN₂
MW: 154,60
Bod tání: 169…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031933
CAS číslo: 17281-59-3