(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR4581-100GEA
2610
CZK
APOSOR4581-100G
APOSOR4581-5G
APOSOR4581-25G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Bod tání: 34…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115307 CAS číslo: 143900-44-1 |