Tisk…
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Varování
APOSOR460025-1GEA 953 CZK
APOSOR460025-1G
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014761
CAS číslo: 19353-92-5