Tisk…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR4623-25GEA 7670 CZK
APOSOR4623-25G APOSOR4623-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Bod varu: 100…105 °C/3mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082766
CAS číslo: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III