(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR4629-1GEA
2120
CZK
APOSOR4629-1G
APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Bod varu: 160…164 °C Hustota: 0,899 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00191348 CAS číslo: 132883-44-4 UN: 2734 ADR: 8+3,II |