Tisk…
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR46608-100GEA 3940 CZK
APOSOR46608-100G
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 97%
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,60 g/mol
Bod tání: 259…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136565
CAS číslo: 7682-20-4