1,2:7,8-Diepoxyoctane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR471095-25GEA
4370
CZK
APOSOR471095-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,20 g/mol Bod varu: 240 °C Hustota: 0,997 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005155 CAS číslo: 2426-07-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |