Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471693-1GEA
2240
CZK
APOSOR471693-1G
APOSOR471693-5G
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,0681 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11045401 CAS číslo: 1086391-06-1 |