4-Methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR480607-500GEA
0
CZK
APOSOR480607-500G
APOSOR480607-25G
APOSOR480607-100G
4-Methyl-1H-pyrazole 98%
4-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Bod varu: 99…100 °C/6mmHg Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS číslo: 7554-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |