Tisk…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480610-25GEA 4860 CZK
APOSOR480610-25G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid 95%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,3 g/mol
Bod tání: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133638
CAS číslo: 109183-71-3