4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480624-25GEA
2280
CZK
APOSOR480624-25G
APOSOR480624-10G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Vzorec:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163,99 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09837293 CAS číslo: 310400-38-5 |