Tisk…
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480639-5GEA 5790 CZK
APOSOR480639-5G APOSOR480639-1G
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05149280
CAS číslo: 23842-82-2