8-Isoquinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR48090-250MGEA
1040
CZK
APOSOR48090-250MG
APOSOR48090-1G
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,1681 g/mol Bod tání: 263…267 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06738935 CAS číslo: 61563-43-7 |