3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR4829-5GEA
417
CZK
APOSOR4829-5G
APOSOR4829-25G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Vzorec:
C9H9NO MW: 147,18 g/mol Bod tání: 165…167 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
553-03-7 |