3-Bromo-5-methylanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR50833-25GEA
3110
CZK
APOSOR50833-25G
3-Bromo-5-methylanisole 97%
3-Bromo-5-methylanisole
Vzorec:
C₈H₉BrO MW: 201,0600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061916 CAS číslo: 29578-83-4 |