Tisk…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR51749-25GEA 8530 CZK
APOSOR51749-25G APOSOR51749-5G APOSOR51749-1G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Bod tání: 81…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094386
CAS číslo: 61478-26-0