Tisk…
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR51794-5GEA 748 CZK
APOSOR51794-5G
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,03 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01764671
CAS číslo: 51719-65-4