Tisk…
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR51926-1GEA 2990 CZK
APOSOR51926-1G APOSOR51926-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,5664 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234659
CAS číslo: 1829-33-0