Tisk…
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52105-1GEA 2680 CZK
APOSOR52105-1G
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,07
Bod tání: 156…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566741
CAS číslo: 342613-63-2