Tisk…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52106-1GEA 1250 CZK
APOSOR52106-1G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910350
CAS číslo: 86718-01-6