6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR52126-1GEA
1250
CZK
APOSOR52126-1G
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₄N₂OS MW: 176,19 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00296905 CAS číslo: 939-69-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |