Tisk…
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52184-5GEA 6220 CZK
APOSOR52184-5G APOSOR52184-1G
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11053764
CAS číslo: 21961-31-9