Tisk…
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52590-1GEA 9330 CZK
APOSOR52590-1G APOSOR52590-100MG
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₃₄H₅₂FeP₂
MW: 570,5057 g/mol
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038820
CAS číslo: 146960-90-9