Tisk…
4-Ethylbenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR52606-5GEA 7160 CZK
APOSOR52606-5G
4-Ethylbenzylamine
4-Ethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529871
CAS číslo: 7441-43-2
UN: 2735
ADR: 8,II