Tisk…
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR5385-5GEA 8300 CZK
APOSOR5385-5G APOSOR5385-1G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HCl₃O₂S₂
MW: 251,54
Bod varu: 256…257 °C
Hustota: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051665
CAS číslo: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II