3-Biphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR5411-5GEA
622
CZK
APOSOR5411-5G
APOSOR5411-1G
APOSOR5411-25G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Bod tání: 206…211 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01318102 CAS číslo: 5122-95-2 |