Tisk…
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR54576-100GEA 2990 CZK
APOSOR54576-100G
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl
MW: 283,75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012799
CAS číslo: 3939-01-3