Tisk…
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5495-100GEA 11770 CZK
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Vzorec: C₃H₈N₂O₂·HCl
MW: 140,6 g/mol
Bod tání: 231…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065497
CAS číslo: 1482-97-9