Tisk…
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55211-100GEA 3910 CZK
APOSOR55211-100G APOSOR55211-25G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Vzorec: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Bod tání: 279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064468
CAS číslo: 15471-17-7