5-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR5545-100GEA
0
CZK
APOSOR5545-100G
APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol Bod tání: 260…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00661309 CAS číslo: 15069-92-8 |